45418
Daminozide
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Succinic acid mono(2,2-dimethylhydrazide)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
162-164 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CN(C)NC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-8(2)7-5(9)3-4-6(10)11/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,10,11)
NOQGZXFMHARMLW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It may also be used as a reference standard for the determination of daminozide in Ophiopogon japonicus plants and soil by ultra-performance liquid chromatography-triple quadrupole tandem mass spectrometry (UPLC-QqQ-MS/MS).
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?