Key Documents
2470
Millipore
L-Cystine
Sinonimo/i:
L-Cystine, (Cys)₂
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12N2O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.25
Saggio
≥98% (Macro-Kjeldahl method)
Livello qualitativo
Forma fisica
crystalline powder
crystals
Attività ottica
[α]20/D -218 to -224°, c = 2 in 1 M HCl
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Cationi in tracce
As: ≤1 ppm
NH4+: ≤0.02%
heavy metals: ≤10 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Descrizione generale
Non-essential amino acid for human development. Has an optimal pH of 5.0-6.5.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Nota sulla preparazione
Solubility may be enhanced by lowering the pH to <2.0 or raising the pH to >8.0.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1