779539
L-Cistina
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥98.5%
Sinonimo/i:
Acido (R,R)-3,3′-ditio-bis(2-ammino-propionico)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Saggio
≥98.5%
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -224 to -218°
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Impurezze
≤0.02% ammonium
≤0.2% ninhidrin positive substances (each)
≤10 ppm heavy metals
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Perdita
≤0.2% loss on drying
Punto di fusione
>240 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤200 ppm
sulfate (SO42-): ≤300 ppm
Cationi in tracce
As: ≤1 ppm
Fe: ≤10 ppm
Pb: ≤5 ppm
Compatibilità
clear, colorless for appearance of solution
Stringa SMILE
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?