57579
L-Cystine hydrochloride solution
10 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Stato
liquid
Classi chimiche degli analiti
amino acids, peptides, proteins
Concentrazione
10 mM amino acid in 0.1 M HCl
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Colore
colorless
applicazioni
food and beverages
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2.ClH/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12;/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12);1H/t3-,4-;/m0./s1
IOCJWNPYGRVHLN-MMALYQPHSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?