Documenti fondamentali
219334
Sigma-Aldrich
β-Catenin/Tcf Inhibitor V
BC21
Sinonimo/i:
β-Catenin/Tcf Inhibitor V, ICAT, Inhibitor of beta-catenin and Tcf
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.28
Livello qualitativo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1