Documenti
05-432
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-NR1, C terminale
Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Grin1, NMDA R1 receptor C1 cassette, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRIN1(2902)
rat ... Grin1(24408)
Descrizione generale
La subunità NR1 (NMDA1 o NMDAR1, conosciuta anche come GRIN1), insieme alla subunità NR2, forma un eterodimero che costituisce il recettore NMDA (NMDAR), descritto come recettore ionotropico per il glutammato. Come il nome stesso suggerisce, la molecola di NMDA (N-metil D-aspartato) è un agonista del recettore. Una caratteristica distintiva del recettore NMDA è quella di essere sia ligando-dipendente che voltaggio-dipendente per la sua sensibilità al magnesio. I recettori NMDA attivati determinano l'apertura di un canale ionico non selettivo per i cationi. Il risultato è un flusso di ioni Na+ e di piccole quantità di ioni Ca2+ verso l'interno della cellula e un flusso di ioni K+ verso l'esterno. Il flusso di calcio da parte dei recettori NMDAR è stato associato alla plasticità sinaptica, un meccanismo della cellula che regola l'apprendimento e la memoria.
Specificità
Questo anticorpo è specifico per la subunità NR1, Mr 130 kDa. L'epitopo si trova in una regione (834-864) comune a tutte le isoforme NR1, pertanto dovrebbe esibire reattività crociata con esse. A concentrazioni maggiori è possibile rilevare un′ulteriore banda, di Mr 200 kDa.
Immunogeno
Epitopo: l'epitopo è mappabile in una regione (a.a. 834-864) comune a tutte le isoforme di NR1.
Proteina di fusione con tag His, corrispondente ai residui 834-938 della subunità NR1A di ratto. La sequenza immunizzante è identica nel ratto e nell′uomo.
Applicazioni
Immunoprecipitazione:
4 μg di un precedente lotto hanno immunoprecipitato NR1 da 500 mg di una preparazione proteica microsomiale di cervello di ratto.
Immunocitochimica:
un laboratorio indipendente ha dimostrato di ottenere una colorazione positiva in cellule QT-6, transfettate per esprimere la NR1, che erano state fissate con una miscela di paraformaldeide al 4% e saccarosio al 4% in PBS e in neuroni di ratto in coltura non transfettati.
N.B.: non bollire la preparazione microsomiale. Incubare a temperatura ambiente per 30-45 minuti.
L′anticorpo anti-NR1, CT permette di rilevare i livelli di NR1 ed è stato citato in letteratura e convalidato per IC, IP e WB.
Qualità
Valutata abitualmente mediante Western blotting su preparazioni microsomiali di cervello di ratto.
Saggio di Western blotting:
questo anticorpo a una concentrazione compresa tra 0,5 e 2 μg/mL ha permesso di rivelare la subunità NR1 da 20 μg di preparazioni proteiche microsomiali di cervello di ratto (N°. Cat. 12-144).
Descrizione del bersaglio
130 kDa, osservato
Stato fisico
Formato: purificata
IgG monoclonali di topo purificate in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, con azoturo di sodio allo 0,05%.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8ºC dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Glutamate receptor modulation by protein phosphorylation.
Raymond, L A, et al.
Journal of Physiology, Paris, 88, 181-192 (1994)
Glutamate binding to the GluN2B subunit controls surface trafficking of N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors.
She, K; Ferreira, JS; Carvalho, AL; Craig, AM
The Journal of Biological Chemistry null
C M Forrest et al.
Neuroscience, 310, 91-105 (2015-09-15)
Glutamate receptors sensitive to N-methyl-D-aspartate (NMDA) are involved in embryonic brain development but their activity may be modulated by the kynurenine pathway of tryptophan metabolism which includes an agonist (quinolinic acid) and an antagonist (kynurenic acid) at these receptors. Our
Jamie E Sheren et al.
Biochemical and biophysical research communications, 440(4), 473-478 (2013-08-27)
The RNF38 gene encodes a RING finger protein of unknown function. Here we demonstrate that RNF38 is a functional ubiquitin protein ligase (E3). We show that RNF38 isoform 1 is localized to the nucleus by a bipartite nuclear localization sequence
Natural reward experience alters AMPA and NMDA receptor distribution and function in the nucleus accumbens.
Pitchers, KK; Schmid, S; Di Sebastiano, AR; Wang, X; Laviolette, SR; Lehman, MN; Coolen, LM
Testing null