Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
AB1504
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-recettore del glutammato GluR1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
AMPA 1, AMPA-selective glutamate receptor 1, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 1, glutamate receptor, ionotropic, AMPA 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, horse, mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
platypus (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRIA1(2890)
Descrizione generale
I recettori del glutammato (GluRs) possono essere classificati come ionotropici o metabotropici e sono suddivisi in sottogruppi in base al tipo di agonista preferito (NMDA, AMPA o acido kainico). Esistono quattro tipi di subunità GluR selettive per AMPA (GluR1, GluR2, GluR3 e GluR4). Combinazioni differenti, tetrameriche o pentameriche, delle diverse subunità contribuiscono alla diversità funzionale dei recettori AMPA. In generale, i recettori AMPA mediano la trasmissione sinaptica veloce nella maggior parte delle sinapsi eccitatorie con stechiometria dipendente dalle subunità che li compongono. Si ritiene che GluR1 medi l'entrata del calcio e che abbia un importante ruolo nella plasticità sinaptica correlata all'apprendimento. Una riduzione dei livelli di GluR1 associata a mutazioni a carico del gene FMR1 è implicata nella sindrome dell'X fragile. Cambiamenti nell'espressione dei recettori GluR1 sui neuroni dopaminergici sono stati correlati con la sensibilizzazione alle droghe d'abuso.
Specificità
Questo anticorpo riconosce il dominio citoplasmatico del recettore per il glutammato GluR1.
Immunogeno
Epitopo: dominio citoplasmatico
Peptide lineare corrispondente al dominio citoplasmatico del GluR1, coniugato con KLH.
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: una diluizione 1:300 di questo anticorpo ha rilevato il recettore del glutammato GluR1 nel tessuto cerebrale di ratto.
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Questo anticorpo anti-recettore per il glutammato GluR1 è validato per l′uso in WB, IH(P), IP per il rilevamento del GluR1.
Sottocategoria di ricerca
Neurotrasmettitori & recettori
Qualità
Testato mediante Western blotting su lisati di cervello di topo.
Western blotting: una diluizione 1:1,000 di questo anticorpo ha rilevato il recettore per il glutammato GluR1 su 10 µg di lisato di cervello di topo.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~106 kDa
Stato fisico
Purificazione per affinità
Siero policlonale di coniglio purificato in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05% e BSA 5 mg/mL.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cervello di topo
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Involvement of AMPA receptors in the antidepressant-like effects of lithium in the mouse tail suspension test and forced swim test.
Gould, TD; O'Donnell, KC; Dow, ER; Du, J; Chen, G; Manji, HK
Neuropharmacology null
SNAP-25 is a target of protein kinase C phosphorylation critical to NMDA receptor trafficking.
Lau, CG; Takayasu, Y; Rodenas-Ruano, A; Paternain, AV; Lerma, J; Bennett, MV; Zukin, RS
The Journal of Neuroscience null
Morphological changes and synaptogenesis of corticothalamic neurons in the somatosensory cortex of rat during perinatal development.
Hsu, CI; Ho, TS; Liou, YR; Chang, YC
Cerebral Cortex (1991)
Morphine induces AMPA receptor internalization in primary hippocampal neurons via calcineurin-dependent dephosphorylation of GluR1 subunits.
Kam, AY; Liao, D; Loh, HH; Law, PY
The Journal of Neuroscience null
Altered neurotransmission in the mesolimbic reward system of Girk mice.
Arora D, Haluk DM, Kourrich S, Pravetoni M, Fernandez-Alacid L, Nicolau JC, Lujan R, Wickman K
Journal of Neurochemistry null
Articoli
The term neurodegeneration characterizes a chronic loss of neuronal structure and function leading to progressive mental impairments.