Documenti fondamentali
218739
Sigma-Aldrich
Caspase-1 Substrate X, Fluorogenic
A fluorogenic substrate for detecting caspase-1 (ICE), caspase-4, and caspase-5 activity.
Sinonimo/i:
Caspase-1 Substrate X, Fluorogenic, Caspase-5 Substrate III, Fluorogenic, Ac-WEHD-AMC
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H40N8O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
784.77
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.54
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Fluorescenza
λex 365–380 nm
λem 430–460 nm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A fluorogenic substrate for detecting caspase-1 (ICE) (excitation maximum: ~365-380 nm; emission maximum: ~430-460 nm).
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
Ac-Trp-Glu-His-Asp-AMC
Altre note
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Thornberry, N.A., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 17907.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1