Documenti fondamentali
SCP0103
Sigma-Aldrich
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Sinonimo/i:
Z-Tyr-Val-Ala-Asp-7-amino-4-trifluoromethylcoumarin, Z-YVAD-AFC, caspase-1 substrate VI
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H40N5O11
Peso molecolare:
754.76
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Nome del prodotto
Caspase Substrate, ≥95% (HPLC)
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥80%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CASP1(834)
Amino Acid Sequence
Z-Tyr-Val-Ala-Asp-AFC
Azioni biochim/fisiol
Z-Tyr-Val-Ala-Asp-AFC, or Z-YVAD-AFC, is a fluorogenic substrate for caspase-1. The parent tetrapeptide is derived from the cleavage site for pro-interleukin b1, as the minimal sequence that caspase-1 recognizes.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)