Documenti fondamentali
MABE1045
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-CTIP2/BCL11B, clone 25B6
clone 25B6, from rat
Sinonimo/i:
B-cell lymphoma/leukemia 11B, B-cell CLL/lymphoma 11B, BCL-11B, COUP-TF-interacting protein 2, mRit1, Radiation-induced tumor suppressor gene 1 protein
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
25B6, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BCL11B(64919)
Descrizione generale
Il fattore di trascrizione linfoma a cellule B/leucemia 11B (UniProt Q99PV8; denominato anche con i nomi CLL a cellule B/linfoma 11B, BCL-11B, proteina interagente con COUP-TF 2, mRit1, prodotto 1 del gene oncosoppressore indotto da radiazioni) nelle specie murine è codificato dal gene Bcl11b (noto anche come Ctip2, Rit1) (Gene ID 58208). CTIP2/CBL11B è una proteina a dito di zinco di tipo C2H2 che si lega agli elementi di risposta ricchi di GC e che è risultata associarsi a svariati cofattori, inclusi il complesso corepressore NuRD, Sirt1 e istone acetiltransferasi (HAT) p300, agendo sia da repressore che da attivatore della trascrizione. CTIP2/CBL11B è indispensabile a livello di più checkpoint dello sviluppo per il commitment e il mantenimento dei linfociti T. L'espressione di CTIP2/CBL11B si attiva allo stadio doppio negativo 2 (DN2) dello sviluppo dei linfociti T ed è mantenuta nei linfociti T maturi, con livelli inferiori nelle cellule NK, ma non nei linfociti B, nelle cellule mieloidi né in quelle dendritiche. I topi Bcl11b-/- muoiono poco dopo la nascita a causa del blocco dello sviluppo dei timociti allo stadio DN2. I timociti DN2 privi di Bcl11b proliferano attivamente e mantengono il potenziale di differenziarsi nelle linee di discendenza delle cellule NK e mieloidi, ma non in linfociti T maturi.
Specificità
Il clone 25B6 riconosce sia l'isoforma di splicing Alfa che quella Beta della proteina CTIP2/BCL11B umana e murina.
Immunogeno
Isoforma Beta di CTIP2 ricombinante di topo, full length, marcato con tag GST (Senawong, T., et al. (2003). J. Biol. Chem. 278(44):43041-43050).
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: un lotto rappresentativo diluito 1:240 ha permesso di rivelare la proteina CTIP2/BCL11B in sezioni di tessuto cerebrale di topo.
Immunofluorescenza: con un lotto rappresentativo è stata rivelata a localizzazione della proteina CTIP2 in sezioni di cervello di topo in stadio embrionale (E14 & E16) e postnatale (P3 & P6) flottanti fissate in paraformaldeide al 4% (Arlotta, T., et al. (2005). Neuron. 45(2):207-221).
Western blotting: un lotto rappresentativo ha rivelato bande doppie di CTIP2, rappresentative di due isoforme di splicing, in estratti nucleari di cellule Jurkat e nell'immunoprecipitato con SIRT1 (Senawong, T., et al. (2003). J. Biol. Chem. 278(44):43041-43050).
L′anticorpo anti-CTIP2/BCL11B, N° Cat. MABE1045, è un anticorpo monoclonale di ratto altamente specifico diretto contro la proteina CTIP2 ed è stato testato in saggi di immunofluorescenza, immunoistochimica e Western blotting.
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule HEK293.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare CTIP2/BCL11B in 10 µg di lisato di cellule HEK293.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 96 kDa. Calcolato a 95,52/94,57 kDa (isoforma Alfa di uomo/topo) e 88,48/87,34 kDa (isoforma Beta di uomo/topo). In alcuni lisati possono essere osservate bande non caratterizzate.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG2a monoclonali purificate di ratto in tampone contenente NaCl 150 mM, HEPES 15 mM, pH 7,5, con azoturo di sodio 0,02%.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Gokhan Dalgin et al.
Scientific reports, 11(1), 21590-21590 (2021-11-05)
The gene KCNJ11 encodes Kir6.2 a major subunit of the ATP-sensitive potassium channel (KATP) expressed in both the pancreas and brain. Heterozygous gain of function mutations in KCNJ11 can cause neonatal diabetes mellitus (NDM). In addition, many patients exhibit neurological