Documenti fondamentali
ABN1647
Sigma-Aldrich
Anti-Vesicular Glutamate Transporter 1 Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Vesicular glutamate transporter 1, Brain-specific Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter, Solute carrier family 17 member 7
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome del prodotto
Anticorpo anti-VGluT1, from rabbit
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
unpurified
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunoautoradiography: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC17A7(57030)
Descrizione generale
Il trasportatore vescicolare del glutammato 1 (UniProt: conosciuto anche come VGluT1, cotrasportatore del fosfato inorganico Na(+)-dipendente specifico del tessuto cerebrale, membro 7 della famiglia 17 di carrier di soluti) nel ratto è codificato dal gene Slc17a7 (conosciuto anche come Bnpi, Vglut1) (Gene ID: 116638). VGLUT1 è una proteina di membrana multipasso delle vescicole sinaptiche che media la ricaptazione del glutammato nelle vescicole sinaptiche del terminale presinaptico dei neuroni eccitatori. I trasportatori del glutammato mediano infatti la captazione del glutammato nelle vescicole sinaptiche sfruttando l′energia derivata da un gradiente elettrochimico generato dalla H+-ATPasi vacuolare. Sono state descritte due isoforme di VGLUT, risultato dello splicing alternativo. VGLUT1 viene espressa in cervelletto, corteccia cerebrale e ippocampo. L'espressione dell'isoforma VGLUT2 aumenta bruscamente nei primi dieci giorni di vita postnatale oltre che con l'aumento del numero di bastoncelli nella retina. È emerso che sia VGLUT1 che VGLUT2 vengono espresse prevalentemente nel cervello adulto; tuttavia, durante le prime due settimane di sviluppo post-natale predomina l'espressione dell′isoforma VGLUT2. L'espressione di VGLUT1 diventa essenziale per la sopravvivenza nel corso dello sviluppo al momento del passaggio da VGLUT2 a VGLUT1. I topi knockout per VGLUT1 muoiono all′età in cui si verifica una forte upregolazione di VGLUT1, vuoi perché emergono nuove sinapsi VGLUT1, vuoi per la sostituzione dell′isoforma VGLUT2 fino a quel momento predominante nel cervelletto, nell′ippocampo e nei neuroni corticali. (Rif.: Wojcik, SM et al. (2004). Proc. Natl. Acad. Sci. USA 101(18): 7158-7163).
Specificità
Questo anticorpo policlonale di coniglio è in grado di rivelare il trasportatore vescicolare del glutammato 1 in cellule umane, murine e di ratto. Il suo target è un epitopo compreso nei primi 14 amminoacidi a partire dall'estremità C-terminale.
Immunogeno
Epitopo: C-terminale
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente a 14 amminoacidi a partire dalla regione C-terminale del trasportatore vescicolare del glutammato 1 (VGLUT1) di ratto.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoautoradiografia: un lotto rappresentativo ha rilevato VGLUT1 in tessuto del nucleo striato e dell′ippocampo di ratto e di topo (gentile concessione di Dr.Salah el mestikawy PhD, presso DR1 CNRS (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQU - SATT LUTECH).
Analisi immunoistochimica: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare VGLUT1 nella corteccia prefrontale di un soggetto controllo rappresentativo e di un paziente affetto da AD (Kashani, A., et. al. (2008). Neurobiol Aging. 29(11):1619-30).
Saggio di Western blotting: Un lotto rappresentativo ha rilevato il trasportatore vescicolare del glutammato 1 VGLUT1 in estratti di putamen umani e di ratto (Kashani, A., et. al. (2007). Neurobiol Agining 28(4):568-78) e in corteccia prefrontale di controlli e di pazienti affetti da MCI, e da Alzheimer iniziale (Kashani, A., et. al. (2008). Neurobiol Aging. 29(11):1619-30).
Immunofluorescenza: un lotto rappresentativo ha rilevato VGLUT1 in tessuto del nucleo striato e dell′ippocampo di topo (gentile concessione di Dr.Salah el mestikawy PhD, presso DR1 CNRS (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQU - SATT LUTECH).
Immunofluorescenza: un lotto rappresentativo ha rivelato VGLUT1 nel nucleo striato di ratto (Herzog, E., et. al. (2001). J Neurosci. 21(22):RC181).
Immunoautoradiografia: un lotto rappresentativo ha rilevato VGLUT1 in sezioni coronali della regione frontale di cervello di ratto (Herzog, E., et. al. (2004). Neuroscience. 123(4):983-1002) e in sezioni sagittali di cervello di ratto (Herzog, E., et. al. (2001). J Neurosci. 21(22):RC181).
Western blotting: un lotto rappresentativo ha rilevato VGLUT1 in cellule BON che esprimevano VGLUT1 stabilmente (Herzog, E., et. al. (2001). J Neurosci. 21(22):RC181).
L′anti-VGLUT1, N° Cat. ABN1647, è un anticorpo policlonale di coniglio con elevata specificità per il trasportatore vescicolare del glutammato VGLUT1; è stato testato in metodi di immunoautoradiografia, immunofluorescenza, immunoistochimica e Western blotting.
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto cerebrale di topo.
Saggio di Western blotting: una diluizione 1:1.000 di questo anticorpo ha rilevato VGLUT1 in 20 µg di lisato di tessuto cerebrale di topo.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~55 kDa; calcolato a 61,67 kDa. In alcuni lisati è possibile osservare bande non caratterizzate.
Stato fisico
Antisiero policlonale di coniglio con azoturo di sodio allo 0,05% e glicerolo al 50%.
Formato: non purificato
Non purificato
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a -20°C dalla data di ricevimento. Raccomandazioni per la manipolazione: una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il flaconcino e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Liqiang Chen et al.
eLife, 11 (2022-07-02)
The presynaptic protein α-synuclein (αSyn) has been suggested to be involved in the pathogenesis of Parkinson's disease (PD). In PD, the amygdala is prone to develop insoluble αSyn aggregates, and it has been suggested that circuit dysfunction involving the amygdala
Hang Zhou et al.
British journal of anaesthesia, 126(6), 1141-1156 (2021-03-02)
Both animal and retrospective human studies have linked extended and repeated general anaesthesia during early development with cognitive and behavioural deficits later in life. However, the neuronal circuit mechanisms underlying this anaesthesia-induced behavioural impairment are poorly understood. Neonatal mice were
Swagata Ghatak et al.
eLife, 8 (2019-11-30)
Human Alzheimer's disease (AD) brains and transgenic AD mouse models manifest hyperexcitability. This aberrant electrical activity is caused by synaptic dysfunction that represents the major pathophysiological correlate of cognitive decline. However, the underlying mechanism for this excessive excitability remains incompletely
Brooke N Bender et al.
Neuropharmacology, 182, 108403-108403 (2020-11-17)
Cue exposure therapy (CET) reduces craving induced by drug-associated cues in individuals with substance use disorders. A preclinical model of CET, cue extinction, similarly reduces cue-induced cocaine seeking in rodent self-administration models; however, those models may not capture the habitual