211875
Captopril
An antihypertensive agent that competitively inhibits angiotensin-converting enzyme (ACE; IC₅₀= 23-35 nM) and acts as a reversible and competitive inhibitor of LTA4 hydrolase (IC₅₀ = 11 µM).
Sinonimo/i:
Captopril, [2S]-1-[3-Mercapto-2-methylpropionyl]-L-proline, SQ-14225
Saggio
≥98% (titration)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white to off-white
Solubilità
water: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
ACE
Attenzione
Altre note
Volpert, O.V., et al. 1996. J. Clin. Invest.98, 671.
Voors, A.A., et al. 1995. J. Cardiovasc. Risk2, 413.
Orning, L., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 16507.
Kostis, J. 1988. Am. Heart J. 116, 1591.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2