211200
CAPE
A cell-permeable active component of propolis from honeybee hives.
Sinonimo/i:
CAPE, Caffeic Acid Phenethyl Ester, Synthetic
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: 200 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O(CCc2ccccc2)C(=O)\C=C\c1cc(c(cc1)O)O
InChI
1S/C17H16O4/c18-15-8-6-14(12-16(15)19)7-9-17(20)21-11-10-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,12,18-19H,10-11H2/b9-7+
SWUARLUWKZWEBQ-VQHVLOKHSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
HIV-integrase
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Natarajan, K., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA93, 9090.
Burke, T.R., Jr., et al. 1995. J. Med. Chem. 38, 4171.
Laranjinha, J., et al. 1995. Arch. Biochem. Biophys. 323, 373.
Su, Z.-Z., et al. 1995. Anticancer Res. 15, 1841.
Zheng, Z.S., et al. 1995. Oncol. Res. 7, 445.
Su, Z.-Z., et al. 1994. Cancer Res. 54, 1865.
Fesen, M.R., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 2399.
Guarini, L., et al. 1992. Cell. Mol. Biol. 38, 513.
WGK 3