Key Documents
203989
Sigma-Aldrich
S-Butyrylthiocholine Iodide
S-Butyrylthiocholine Iodide, CAS 1866-16-6, is a chromogenic substrate for cholinesterases. Its cleavage is measured colorimetrically at 405 nm.
Sinonimo/i:
S-Butyrylthiocholine Iodide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H20INOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
317.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (silver nitrate titration)
Forma fisica
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 1 mg/mL
Assorbimento
≤0.20 at 405 nm (Free mercaptan, 1 cm)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C9H20NOS.HI/c1-5-6-9(11)12-8-7-10(2,3)4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
WEQAAFZDJROSBF-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Chromogenic substrate for cholinesterases. Cleavage is measured colorimetrically at 405 nm.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Altre note
Johnson, G., and Moore, S.W. 2000. Mol. Immunol.37, 707.
Hay, D.L., et al. 1983. Clin. Chem.29, 1065
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3