203701
bpV(HOpic)
A potent phosphotyrosine phosphatase inhibitor.
Sinonimo/i:
bpV(HOpic), Dipotassium Bisperoxo(5-hydroxypyridine-2-carboxyl)oxovanadate (V), PTEN Inhibitor III, PTP Inhibitor XV
Saggio
≥70% (51V-NMR)
Stato
solid
Potenza
14 nM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
water: 4 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PTEN
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Posner, B.I., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 4596.
WGK 3