178501
Palmostatin B
≥95% (HPLC), solid, APT1 inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
APT1 Inhibitor, palmostatin B, APT1 Inhibitor
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
APT1 Inhibitor, palmostatin B, The APT1 Inhibitor, palmostatin B controls the biological activity of APT1.
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Dekker, F., et al. 2010. Nat. Chem. Biol.6, 449.
WGK 2