SML1918
ML349
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
ML349, (5,5-Dioxido-4H-thieno[3,2-c][1]benzothiopyran-2-yl)[4-(4-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]methanone, ML 349, ML-349, (5,5-Dioxo-4H-thieno[4,5-c]thiochromen-2-yl)-[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]methanone
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C23H22N2O4S2/c1-29-18-8-6-17(7-9-18)24-10-12-25(13-11-24)23(26)20-14-16-15-31(27,28)21-5-3-2-4-19(21)22(16)30-20/h2-9,14H,10-13,15H2,1H3
YVIJPELUPZUEJX-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3