16-236
Anti-phospho-erbB-2/HER-2 (Tyr1248) Antibody, Alexa Fluor™ 555
Upstate®, from rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 555
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr1248)
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Growth Factors & Receptors
Kinases & Phosphatases
Qualità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2