Documenti fondamentali
FCMAB412F
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-collagene di tipo I-FITC Milli-Mark®, clone 5D8-G9
clone 5D8-G9, Milli-Mark®, from mouse
Sinonimo/i:
Alpha-1 type I collagen
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5D8-G9, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milli-Mark®
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL1A1(1277)
Descrizione generale
Dal punto di vista evolutivo, il collagene è una proteina altamente conservata ed è caratterizzata dalla ripetizione di una tripletta “Glicina X Y” ininterrotta che è parte essenziale della struttura a doppia elica. Il collagene di tipo I (95 kDa) è presente nelle ossa, nella cornea e nei tendini. La presenza di mutazioni nel gene che lo codifica è associata a osteogenesi imperfetta, sindrome di Ehlers Danlos e osteoporosi idiopatica. Traslocazioni reciproche tra i cromosomi 17 e 22, dove risiede sia questo gene che quello per la subunità B del fattore di crescita derivato dalle piastrine, sono associate a un particolare tipo di tumore cutaneo chiamato dermatofibrosarcoma protuberans, derivante dalla mancata regolazione dell′espressione del fattore di crescita.
Specificità
Questo anticorpo riconosce il collagene di tipo 1 umano.
Immunogeno
Collagene di tipo I umano purificato emulsionato in adiuvante di Freund completo.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
L′anticorpo anti-collagene di tipo I-FITC Milli-Mark, clone 5D8-G9 è destinato a lavori di FC.
Qualità
Valutata mediante citometria a flusso in cellule HEK293T.
Descrizione del bersaglio
139 kDa (calcolato)
Stato fisico
IgG1 monoclonali di topo purificate coniugate con FITC in PBS con azoturo di sodio allo 0,1% e 15 mg/mL di BSA.
Proteina A
Stoccaggio e stabilità
Conservare in frigorifero a 2-8 °C al riparo dalla luce in aliquote non diluite per un massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Cellule HEK293T
Note legali
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Jiao Wu et al.
Nature communications, 13(1), 676-676 (2022-02-05)
Ferroptosis is a nonapoptotic cell death process that requires cellular iron and the accumulation of lipid peroxides. In progressive rheumatoid arthritis (RA), synovial fibroblasts proliferate abnormally in the presence of reactive oxygen species (ROS) and elevated lipid oxidation. Here we
Tanya Wright et al.
Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical Cytology, 95(9), 997-1007 (2019-07-10)
Osteosarcoma (OSA) is a malignant tumor of middle-aged dogs and adolescent humans. The clinical outcome of OSA has not improved over more than three decades, and dogs typically succumb to metastatic disease within 6 months despite tumor resection through limb
Tong Wu et al.
Thyroid : official journal of the American Thyroid Association, 26(12), 1768-1777 (2016-10-19)
Increased numbers of bone marrow-derived progenitor cells, known as fibrocytes, populate the peripheral circulation, orbit, and thyroid of patients with Graves' disease (GD). These cells have been implicated in the development of thyroid-associated ophthalmopathy. They can differentiate into myofibroblasts or