05-983
Anti-PKC Antibody (α, β, γ), clone M110
clone M110, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
PRKCA, PRKCB, PRKCG, protein kinase C, alpha, beta, gamma
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
M110, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRKCA(5578)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2