06-229
Anti-phospho-erbB-2/HER-2 (Tyr1248) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
CD340 antigen, MLN 19, NEU proto-oncogene, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2, c-erb B2/neu protein, neuroblastoma/glioblastoma derived oncogene homolog, v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2 (neuro/glioblastoma der
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr1248)
Informazioni sul gene
human ... ERBB2(2064)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
IHC was performed by an independent laboratory.
Immunocytochemistry:
2 µg/mL of a previous lot showed positive immunostaining for phospho-erbB2/HER-2 in EGF treated A431 cells.
Signaling
Growth Factors & Receptors
Kinases & Phosphatases
Qualità
Western Blotting Analysis:
1:1000 dilution of this antibody detected phospho-erbB2/Her2 on 10 µg of A431+EGF lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
EGF treated A431 cells
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1