1.50766
SeQuant™ ZIC®-cHILIC Guard
3 μm particle size, column L 5 mm × 1 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
column (glass lined stainless steel)
agenzia
suitable for USP LL14
Nome Commerciale
SeQuant™
Caratteristiche
endcapped: no
Parametri
400 bar pressure
70 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Capillary LC)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Lungh. colonna
5 mm × 1 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
ZIC®-cHILIC bonding phase
Dimensione particelle
3 μm
pH di lavoro
2-8
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Temperatura di conservazione
no temp limit