1.46809
Maximum Recovery Diluent
bottle volume 500 mL , filling volume
Sinonimo/i:
MRD, Peptone Saline Diluent
About This Item
Prodotti consigliati
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Stato
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type screw cap with septum
Confezionamento
pkg of 500 mL (in 500 mL bottles with screw cap and septum (6 bottles per box))
bottle of
tecniche
direct inoculation: suitable
microbiological culture: suitable
sterile filtration: suitable
Capacità bottiglia
500 mL
Volume del flacone
500 mL , filling volume
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1