1.46577
Agar Sabouraud destrosio
lid, ICR: non lockable plate, plate diam. 90 mm, sterile; irradiated, triple packed of 20 or 120 plates, suitable for surface monitoring
Sinonimo/i:
ICR plate, SDA
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene plate
Livello qualitativo
agenzia
EP
USP
Sterilità
sterile; irradiated
Stato
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
lid ICR: non lockable plate
ready-to-use
Confezionamento
triple packed of 20 or 120 plates
tecniche
active air sampling: suitable
passive air sampling: suitable
Diam. piatto
90 mm
applicazioni
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilità
stand alone
molds
yeasts
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Packaging: 90 mm settle plate (20 or 120 plates per box)
Synonym: SDA, Sabouraud Dextrose Agar
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2