1.46694
ReadyTube® 10 RVS Broth
Suitable for the selective enrichment of Salmonella, pkg of (10 ml in 17 ml tube with blue cap (20 tubes per box))
Sinonimo/i:
Rappaport Vassiliadis -Soya Broth, Rappaport Vassiliadis Medium
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
ISO 19250
ISO 6579
ISO 6785 I IDF 93
ISO FDIS 6579-1
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; autoclaved
Forma fisica
liquid (ready-to-use)
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pkg of (10 ml in 17 ml tube with blue cap (20 tubes per box))
pH
5.2 ( in H2O)
applicazioni
bioburden testing
environmental
food and beverages
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
selective for Salmonella spp.
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1