1.46622
ReadyTube® Modified Semi-Solid RAPPAPORT-VASSILIADIS Medium
For the selective enrichment of samples for Salmonella sp. in accordance to ISO 6579, pkg of (12 mL in 17 mL tube with red cap (100 tubes per box))
Sinonimo/i:
MSRV Semi-solid Medium; Salmonella Enrichment Medium acc. to Rappaport and Vassiliadis
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
ISO 6579
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReadyTube®
Stato
semisolid
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pkg of (12 mL in 17 mL tube with red cap (100 tubes per box))
pH
5.2 ( in H2O)
applicazioni
food and beverages
industrial qc
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
selective for Salmonella spp.
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 2