Documenti fondamentali
1.46469
Millipore
Liquido D conf. USP
ready-to-use, bottle volume 500 mL , filling volume
Sinonimo/i:
Fluido di lavaggio, fluido di risciacquo
About This Item
Codice UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
agenzia
USP 71
Livello qualitativo
Descrizione
500 ml rinsing fluid in 500ml bottle with screw cap and septum; suitable for sterility testing
Sterilità
sterile; autoclaved
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
pkg of 500 mL
bottle of
tecniche
sterile filtration: suitable
Capacità bottiglia
500 mL
Volume del flacone
500 mL , filling volume
pH
7.1 ( in H2O)
7.1
applicazioni
cosmetics
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Il Fluido D è una soluzione di lavaggio per test di sterilità di campioni farmaceutici contenenti lecitina o olio mediante il metodo di filtrazione su membrana. Sciacquare la membrana con Fluido D dopo la filtrazione e fornire un terreno adeguato per osservare la proliferazione microbica.
Applicazioni
Il Fluido D è un prodotto adatto al risciacquo della membrana nel corso del test di sterilità di soluzioni contenenti olio o lecitina.
Per effetto del proprio peso, l′olio deve penetrare nella membrana per poi essere filtrato applicando con gradualità una pressione o una suzione. Successivamente, la membrana va lavata 3 volte con 100 ml di Fluido D (Fluido A con lo 0,1% di Tween® 80). Almeno un primo filtro (o metà filtro) va incubato in brodo di soia triptico (p.es. N° catalogo 146458) e un secondo filtro (o l′altra metà del filtro) in un terreno fluido al tioglicolato (p.es. N° catalogo 146385) per non meno di 14 giorni.
Caratteristiche e vantaggi
I nostri terreni pronti per l′uso assicurano il massimo livello di qualità e di affidabilità sperimentale. Sono stati formulati e testati per soddisfare i requisiti della farmacopea di riferimento. I terreni e le soluzioni di risciacquo per i test di sterilità sono prodotti in un centro di fabbricazione con ambiente controllato, certificato ISO 9001. Ogni lotto è sottoposto a una rigorosa procedura di controllo di qualità (CQ), che include test per pH, sterilità e fertilità. Il nostro approccio produttivo assicura il massimo livello di limpidezza dei nostri terreni e liquidi di risciacquo, migliorando quindi l′accuratezza e riducendo significativamente il rischio di errata interpretazione e falsi risultati.
Note legali
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1