1.46806
Fluid D
ready-to-use, bottle volume 500 mL , filling volume
Sinonimo/i:
Fluid D for Sterility Testing, Rinsing Solution Fluid D, Washing Fluid
About This Item
agenzia
EP (2.6.13)
JP (4.06)
USP (71)
Sterilità
sterile; autoclaved
Forma fisica
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
pkg of 500 mL (in 500 mL bottle with screw cap and 3 loci)
bottle of
tecniche
direct inoculation: suitable
microbiological culture: suitable
Capacità bottiglia
500 mL
Volume del flacone
500 mL , filling volume
pH
6.9-7.3
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for bacteria
Descrizione generale
Rinse the membrane with Fluid D after filtration and provide a suitable medium to observe microbial growth.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1