1.46805
Fluid A
ready-to-use, bottle volume 250 mL , filling volume
Sinonimo/i:
Fluid A for Sterility Testing, Rinse Fluid, Rinsing Solution Fluid A, Washing Fluid
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP (2.6.13)
JP (4.06)
USP (71)
Descrizione
For rinsing and dilution
Sterilità
sterile; autoclaved
Stato
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
pkg of 250 mL (in 250 mL bottles with screw cap and 3 loci)
bottle of
tecniche
direct inoculation: suitable
microbiological culture: suitable
Capacità bottiglia
250 mL
Volume del flacone
250 mL , filling volume
pH
6.9-7.3
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for bacteria
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1