1.46269
Plate Count Agar
Ready-to-use 90mm plates for the enumeration of Total Viable count in water, food and Beverages
Sinonimo/i:
Tryptone Glucose Yeast Agar, Casein-Peptone Dextrose Yeast Extract Agar, Standard Methods Agar, PCA
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Durata
4 mo.
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pkg of (90 mm plate (20 plates per pack))
tecniche
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
Diam. piatto
90 mm
applicazioni
air monitoring
detection
food and beverages
industrial qc
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
aerobic bacteria (total count)
nonselective for
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2