1.00416
R2A Agar
suitable for microbiology, GranuCult®
Sinonimo/i:
Reasoner´s 2A agar
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
(US-EPA)
EP
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Stato
granular
Confezionamento
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
Produttore/marchio commerciale
GranuCult®
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed. Dry.)
tecniche
microbiological culture: suitable
Solubilità
18.2 g/L
applicazioni
microbiology
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
heterotrophic bacteria
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2