1.46313
R2A Agar
Sinonimo/i:
Reasoner´s 2A agar
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
APHA
EP
JP
Livello qualitativo
Descrizione
For determination of heterotrophic total microbial count
Sterilità
sterile; autoclaved
Stato
liquid (ready-to-use)
Durata
10 mo.
Caratteristiche
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
bottle of
single packed of (200 ml in 250 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
tecniche
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Capacità bottiglia
250 mL
Volume del flacone
200 mL , Filling volume
pH
7.2
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1