1.46074
HEIMPLATE R3A Agar - LI 30ml
For subculturing microorganisms found in pharmaceutical or potable water, sterile, ready-to-use
Sinonimo/i:
R-3A medium for long incubation, Reasoner′s 3A agar
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Stato
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pkg of 20 plates per box (90 mm settle plate) for long incubation (LI)
Condizioni di stoccaggio
protect from light (Store dry and tightly closed)
Parametri
30 mL filling volume
tecniche
microbiological culture: suitable
Colore
off-white
pH
7.2 ( in H2O)
applicazioni
microbiology
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
heterotrophic bacteria
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1