Documenti
14-532
Sigma-Aldrich
MEK2 Protein, inactive, 50 g
Unactive, N-terminal His6-tagged recombinant, full-length human MEK2, for use in Kinase Assays.
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
PM
Mw 46 kDa
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
N-terminal His6-tagged recombinant, full-length human MEK2
Azioni biochim/fisiol
Protein Target: MEK2
Qualità
routinely evaluated by phosphorylation of MBP substrate
Altre note
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2