Documenti fondamentali
05-1087
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fosfo-IRS1 (Ser307 topo/Ser312 uomo), clone 24.6.2
clone 24.6.2, from mouse
Sinonimo/i:
insulin receptor substrate 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
24.6.2, monoclonal
Reattività contro le specie
bovine, pig, mouse, monkey, canine, rat, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer307 )
Informazioni sul gene
bovine ... Irs1(538598)
dog ... Irs1(486148)
human ... IRS1(3667)
mouse ... Irs1(16367)
pig ... Irs1(100512686)
rat ... Irs1(25467)
rhesus monkey ... Irs1(707870)
Descrizione generale
IRS1 (substrato del recettore per l′insulina 1) trasmette i segnali insulinici lungo le vie metaboliche e mitogene. IRS1 è altamente fosforilato sia su residui di serina che di tirosina. Le tirosine fosforilate permettono a IRS di agire da proteina di ancoraggio che lega i domini SH2 di proteine come la PI3 chinasi (fosfatidilinositolo 3-chinasi) e GRB2, attivandole. La sovraespressione e iperfosforilazione delle serine sono associate a insulino-resistenza e cancro della mammella. Alcuni dei siti di fosforilazione più importanti si trovano sulla Ser302, che viene fosforilata in seguito a stimolazione insulinica. La Ser307, fosforilata da JNK e IKK, è un sito di regolazione che sembra distrugga l′interazione IRS1/IR e inibisca l′attivazione insulino-mediata delle vie della PI3 chinasi e di MAPK; è noto inoltre che la fosforilazione di Ser636/639 avviene a opera di p70S6K a valle di mTOR e funziona come un loop a feedback negativo.
Specificità
Prevista reattività crociata con molte altre specie visto il 100% di omologia di sequenza rispetto all′immunogeno.
Questo anticorpo riconosce la proteina IRS1 fosforilata in Ser307 (topo) e in Ser312 (uomo).
Immunogeno
Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi che circondano la Ser307 fosforilata della proteina IRS1 di topo.
Applicazioni
Questo anticorpo anti-fosfo-IRS1 (Ser307 topo/Ser312 uomo), clone 24.6.2, è convalidato per l′uso nei saggi di WB, IP, IC, IF per la rivelazione della proteina fosfo-IRS1 (Ser307 topo/Ser312 uomo).
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule CHO transfettate con IR/IRS1 e trattate o meno con insulina.
Western blotting:
questo anticorpo diluito 1:1.000 è stato utilizzato per rivelare la IRS1 in lisato di cellule CHO transfettate con IR/IRS1 e trattate o meno con caliculina A/acido okadaico.
Descrizione del bersaglio
Circa 185 kDa
Linkage
Sostituisce: 07-247
Stato fisico
Formato: purificato
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Xinghui Sun et al.
Circulation research, 118(5), 810-821 (2016-02-03)
The pathogenesis of insulin resistance involves dysregulated gene expression and function in multiple cell types, including endothelial cells (ECs). Post-transcriptional mechanisms such as microRNA-mediated regulation of gene expression could affect insulin action by modulating EC function. To determine whether microRNA-181b
Hua Yan et al.
Molecular medicine reports, 15(1), 180-186 (2016-12-03)
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a common chronic liver disease, the pathological process of which is complex. Activation of the c‑Jun N‑terminal kinase (JNK) signaling pathway is associated with the mechanism underlying obesity-induced insulin resistance. Furthermore, the JNK signaling
Ashraf Nahle et al.
International journal of molecular sciences, 22(24) (2021-12-25)
The NAD-dependent deacetylase SIRT1 improves β cell function. Accordingly, nicotinamide mononucleotide (NMN), the product of the rate-limiting step in NAD synthesis, prevents β cell dysfunction and glucose intolerance in mice fed a high-fat diet. The current study was performed to
Nancy J Hançer et al.
The Journal of biological chemistry, 289(18), 12467-12484 (2014-03-22)
IRS1 and IRS2 are key substrates of the insulin receptor tyrosine kinase. Mass spectrometry reveals more than 50 phosphorylated IRS1 serine and threonine residues (Ser(P)/Thr(P) residues) in IRS1 from insulin-stimulated cells or human tissues. We investigated a subset of IRS1
Ana I Arroba et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 56(13), 8031-8044 (2016-01-01)
Insulin-like growth factor-I receptor (IGF-IR) signaling mediates retinal growth and survival and its failure may contribute to aggravate diabetic retinopathy (DR). Protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) negatively modulates IGF-IR signaling, but its involvement in inflammation during DR remains unknown. We