12-421
MYPT1, (714-1004)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.42
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
human ... PPP1R12A(4659)
Azioni biochim/fisiol
Protein Target: ROKα/ROCK-II
Qualità
Routinely evaluated as a substrate for ROKa/ROCK-II, active.
Stato fisico
50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.1mM EGTA, 0.1% 2-mercaptoethanol, 0.03% Brij-35, 1mM benzamidine, 0.2mM PMSF and 50% glycerol
Stoccaggio e stabilità
1 year at -20°C
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2