Documenti fondamentali
1.18303
Supelco
Butane-1-sulfonic acid sodium salt
for ion pair chromatography LiChropur
Sinonimo/i:
Butane-1-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H9NaO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
219-201-1
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (acidimetric)
tecniche
ion pair chromatography: suitable
Trasmittanza
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
5.0-7.0 (100 g/L in H2O)
Punto di fusione
>310 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCC
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Butane-1-sulfonic acid sodium salt is commonly used as an ion-pairing reagent in ion-pair chromatography (IPC).
Applicazioni
Butane-1-sulfonic acid sodium salt can be used as anion-pair agent in the determination of biogenic amines (BA):
  • In tomato by ion-pair chromatography coupled toa potentiometric detector.
  • Inalcoholic beverages by HPLC coupled to a potentiometric detector for foodquality control.
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3