1.13126
Diossido di silicio
colloidal, highly dispersed, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JP, NF, E 551
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Silice, Biossido di silicio
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
JP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
solid
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
P. eboll.
2230 °C (lit.)
Punto di fusione
>1600 °C (lit.)
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Note legali
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects