Documenti fondamentali
1.09917
Supelco
Potassium iodate solution
c(KIO₃) = 1/₆₀ mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
About This Item
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Nome del prodotto
Potassium iodate solution, for 1000 ml, c(KIO₃) = 1/₆₀ mol/l (0.1 N) Titrisol®
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titrisol®
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acid-base reactions
Concentrazione
1/60 M
tecniche
titration: suitable
pH
5.4 (20 °C in H2O)
Densità
1.03 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Note legali
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7