60399
Ioduro di potassio
BioUltra, ≥99.5% (AT)
Sinonimo/i:
KI
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 745 °C)
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥99.5% (AT)
Forma fisica
solid
Impurezze
insoluble matter, passes filter test
≤0.001% total nitrogen (N)
Perdita
≤0.5% loss on drying, 110 °C
pH
6.0-9.0 (25 °C, 1 M in H2O)
Punto di fusione
681 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
bromide, chloride (as Cl-): ≤100 mg/kg
iodate (IO3-): ≤2 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤300 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Assorbimento
cut-off at 273 nm in H2O at 1 M
applicazioni
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Stringa SMILE
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- per inibire l′ossigeno attivo in questi processi in cui potrebbe determinare, per esempio, un danno al DNA
- come agente caotropico che, in alte concentrazioni, è in grado di dissolvere una matrice di gel
- nel recupero del DNA da strati di gel mediante dissoluzione del gel
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3