Documenti fondamentali
1.09196
Supelco
Alkali blue (C.I. 42765)
passes application test for DIN 51558
Sinonimo/i:
Alkali blue (C.I. 42765)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C37H29N3O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
595.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171503
Numero indice EU:
215-385-2
NACRES:
NA.21
agenzia
suitable for DIN 51558
Livello qualitativo
Stato
solid
Perdita
≤5% loss on drying, 110°C
visual transition interval
11.5-13, blue-violet to pink
λmax
597-602 nm in ethanol
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)([O-])c1c(cccc1)[N+H]=C2C=CC(=C(c5ccc(cc5)Nc6ccccc6)c3ccc(cc3)Nc4ccccc4)C=C2
InChI
1S/C37H29N3O3S/c41-44(42,43)36-14-8-7-13-35(36)40-34-25-19-29(20-26-34)37(27-15-21-32(22-16-27)38-30-9-3-1-4-10-30)28-17-23-33(24-18-28)39-31-11-5-2-6-12-31/h1-26,38-39H,(H,41,42,43)
DVPLSZDCYOJSOG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
indicator
Risultati analitici
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Transition range: pH 11.5 - pH 13.0 blue-violet - dark-pink
Absorption maximum λmax. (Ethanol): 597 - 602 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 g/l; ethanol abs.; calculated on dried substance): ≥ 1000
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 5 %
Suitability as indicator (according to DIN 51558): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3