1.08602
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine
buffer substance TRICIN
Sinonimo/i:
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine, Tricine, N-Tris(hydroxymethyl)methylglycine
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
pH
4.5-5.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
187 °C
Solubilità
100 g/L
Densità bulk
500 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[N+H2](C(CO)(CO)CO)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3