1.07627
Pseudomonas CFC Selective Supplement
for Pseudomonas spp., pkg of 10 vials, for the preparation of Pseudomonas CFC Selective Agar
Sinonimo/i:
Pseudomonas Selective Supplement
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Pseudomonas CFC/CN agar (base) acc. ISO 13720 and ISO 16266 (1.07620)
Livello qualitativo
Stato
solid
Composizione
Cephalothin, 25 mg per vial
Cetrimide, 5 mg per vial
Fucidin, 5 mg per vial
Confezionamento
pkg of 10 vials
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
6.2-6.8 (20 °C, 26.2 g/L in H2O)
Solubilità
26.6 g/L
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Pseudomonas spp.
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025):
≥ 70 %
- Pseudomonas putida ATCC 12633 (WDCM 00117): ≥ 70 %
- Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 (WDCM 00115): ≥ 70 %
- Pseudomonas fragi ATCC 27362: ≥ 70 %
- Pseudomonas fragi ATCC 4973 (WDCM 00116): ≥ 70 %
- Burkholderia cepacia ATCC 17759: ≥ 70 %
- Proteus mirabilis ATCC 14153: ≤ 0.01 %
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): ≤ 0.01 %
Colonies
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025):
greenish
- Pseudomonas putida ATCC 12633 (WDCM 00117): greenish
- Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 (WDCM 00115): greenish
- Pseudomonas fragi ATCC 27362: milky
- Pseudomonas fragi ATCC 4973 (WDCM 00116): milky
- Burkholderia cepacia ATCC 17759: milky
Incubation: 44 hrs.; 25 °C; aerobic;
Reference: blood-agar (24-48 hrs.; 30 °C; aerobic).
Supplement tested in Pseudomonas selektiv agar (base) art. no. 1.07620.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3