1.07624
Pseudomonas CN Selective Supplement
for Pseudomonas spp., pkg of 10 vials, for the preparation of Pseudomonas CN Selective Agar
Sinonimo/i:
Pseudomonas Selective Supplement
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Pseudomonas CFC/CN agar (base) acc. ISO 13720 and ISO 16266 (1.07620)
Livello qualitativo
Stato
solid
Composizione
Cetrimide, 100 mg per vial
Nalidixic acid, 7.5 mg per vial
Confezionamento
pkg of 10 vials
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
8.2-8.8 (20 °C, 63 g/L in H2O)
Solubilità
63 g/L
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Pseudomonas spp.
Descrizione generale
Applicazioni
Linkage
Risultati analitici
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025):
≥ 70 %
- Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063): ≤ 0.01 %
- Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097): ≤ 0.01 %
- Proteus mirabilis ATCC 14153: ≤ 0.01 %
- Providencia rustigianii ATCC 13159: ≤ 0.01 %
Colonies (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): greenish
Growth (Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 (WDCM 00115)): inhibited
Incubation: 44 hrs.; 35 °C; aerobic.
Reference: blood-agar (24 hrs.; 30 °C; aerobic).
Supplement tested in Pseudomonas selektiv agar (base) art. no. 1.07620.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3