Key Documents
1.06235
SAFC
Acetato di sodio
EMPROVE® API Ph Eur,BP,JP,USP,FCC,E 262
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Acido acetico
About This Item
Formula condensata:
CH3COONa · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.08
Beilstein:
3732037
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero E:
E262
Numero indice EU:
204-823-8
agenzia
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Conformità normativa
FCC
Nome Commerciale
EMPROVE® API
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
1112 °F
607 °C
Potenza
3530 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7.5-9.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
58 °C
Temp. transizione
flash point >250 °C (anhydrous substance)
Densità
1.42 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
900 kg/m3
applicazioni
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Forti di quasi 200 anni di esperienza, per i nostri API di elevata qualità siamo in grado di fornire un know-how produttivo da leader di settore e un esauriente supporto in materia normativa. Da un assortimento completo di folati innovativi a servizi di sintesi su misura, le nostre soluzioni personalizzate e scalabili sono in grado di soddisfare qualunque esigenza produttiva. Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il nostro portfolio SAFC® di prodotti di alta qualità per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica viene sottoposto a severe ed attente procedure di controllo di qualità e viene prodotto nel rispetto delle norme cGMP pertinenti.
Applicazioni
L′acqua peptonata tamponata viene utilizzata nell'analisi di campioni alimentari e di acqua. L′API Meglumina Emprove® viene prodotta conformemente alle linee guida ICH Q7. A CEP and US-DMF are avaiable.
Altre note
Substrato dell′enzima per l′acetato chinasi (EC 2.7.2.1)
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Acetato di sodio United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1613429
Acetato di sodio
Acido acetico (glacial) 100%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP, E 260
SAFC
1.00056
Acido acetico
Sodium acetate anhydrous 99.99 Suprapur®
Supelco
1.06264
Sodium acetate
Alcool benzilico EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, NF
SAFC
1.00987
Alcool benzilico