Documenti fondamentali
1.06265
SAFC
Acetato di sodio
extra pure, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 262
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Acido acetico
About This Item
Formula condensata:
CH3COONa · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.08
Beilstein:
3732037
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero E:
E262
Numero indice EU:
204-823-8
agenzia
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Conformità normativa
FCC
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
1112 °F
607 °C
pH
7.5-9.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
58 °C
Temp. transizione
flash point >250 °C (anhydrous substance)
Solubilità
613 g/L
Densità
1.42 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
L′acetato di sodio triidrato è il componente di un sistema tampone acetato comunemente usato nelle purificazioni cromatografiche a valle di biomolecole e nella formulazione liquida.
Altre note
Substrato dell′enzima per l′acetato chinasi (EC 2.7.2.1)
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
HEPES Buffer substance HEPES EMPROVE® EXPERT
SAFC
1.10110
HEPES
Sodium acetate anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, USP, FCC, E 262
SAFC
1.06281
Sodium acetate