Documenti fondamentali
1.05587
Supelco
Sodium hydroxide solution
32%, for analysis EMPLURA®
Sinonimo/i:
Idrossido di sodio
About This Item
Formula condensata:
NaOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
40.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.21
Nome del prodotto
Idrossido di sodio, soluzione al 32% circa, EMPLURA®
Tensione di vapore
3 mmHg ( 37 °C)
8 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Stato
liquid
Concentrazione
32.0-33.0% NaOH
Impurezze
≤0.0005% Heavy metals (as Pb)
≤0.0005% Phosphate (PO4)
≤0.001% Al (Aluminium)
≤0.001% Fe (Iron)
≤0.003% Sulfate (SO4)
≤0.004% Chloride (Cl)
≤0.005% Silicate (SiO2)
pH
14 (20 °C in H2O)
Punto di fusione
9 °C
Densità
1.35 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
  • Decomposizione del perossibenzoato di sodio in soluzione di idrossido di sodio. Questo studio analizza il processo di decomposizione del perossibenzoato di sodio in soluzione di idrossido di sodio. La ricerca fornisce una visione dettagliata delle reazioni chimiche e delle cinetiche coinvolte, essenziali per comprendere la stabilità e la reattività dei composti perossidici nelle soluzioni alcaline (Tetrahedron, 1970).
Risultati analitici
Tenore (acidimetria, NaOH): 32,0 - 33,0 %
Carbonati (come Na₂CO₃): ≤ 0,5 %
Cloruri (Cl): ≤ 0,004 %
Fosfati (PO₄): ≤ 0,0005 %
Silicati (SiO₂): ≤ 0,005 %
Solfati (SO₄): ≤ 0,003 %
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,0005 %
Al (alluminio): ≤ 0,001 %
Fe (ferro): ≤ 0,001 %
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6