Documenti fondamentali
1.05591
Supelco
Sodium hydroxide solution
min. 27% (1.30), for analysis (for the determination of nitrogen) EMSURE®
Sinonimo/i:
Sodium hydroxide solution
About This Item
Formula condensata:
NaOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
40.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.21
Nome del prodotto
Idrossido di sodio, for analysis (for the determination of nitrogen) EMSURE®
Grado
reagent
Livello qualitativo
Tensione di vapore
3 mmHg ( 37 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Stato
liquid
Concentrazione
≥27.0% (acidimetric)
Impurezze
≤0.0001% Total nitrogen (N)
≤0.0005% Al (Aluminium)
≤0.0005% Fe (Iron)
≤0.0005% Heavy metals (as Pb)
≤0.0005% Phosphate (PO4)
≤0.001% Silicate (SiO2)
≤0.003% Sulfate (SO4)
≤0.004% Chloride (Cl)
≤1.0% Carbonate (as Na2CO3)
pH
14 (20 °C in H2O)
Densità
1.30 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 27.0 %
Carbonate (as Na₂CO₃): ≤ 1.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.004 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Silicate (SiO₂): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.003 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.0001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4