1.58793
Sodium hydroxide solution
50%, for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Idrossido di sodio
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Soluzione di idrossido di sodio al 50%, for analysis EMSURE®
agenzia
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA OTM-45
Livello qualitativo
Tensione di vapore
2 hPa ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Forma fisica
liquid
Concentrazione
49.0-51.0% NaOH
Impurezze
≤0.0003% Total nitrogen (N)
≤0.0005% Al (Aluminium)
≤0.0005% Fe (Iron)
≤0.0005% Heavy metals (as Pb)
≤0.0005% Phosphate (PO4)
≤0.005% Silicate (SiO2)
≤0.005% Sulfate (SO4)
≤0.01% Chloride (Cl)
≤0.01% K (Potassium)
Colore
APHA: ≤10
pH
14 (20 °C, 89 g/L in H2O)
P. eboll.
135 °C/1013 hPa
Punto di fusione
12 °C
Densità
1.52 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- Fabbricazione sostenibile di mattoni e malte. La soluzione di idrossido di sodio viene utilizzata per la geopolimerizzazione dei detriti da costruzione, offrendo una soluzione ecologica per lo sviluppo di materiali da costruzione sostenibili. Questa applicazione innovativa non solo ricicla i rifiuti, ma riduce anche in modo significativo l'impronta di carbonio delle nuove costruzioni (Rahimpour et al., 2024).
- Fluidi di perforazione a base acquosa. Nell'industria petrolifera e del gas, la soluzione di idrossido di sodio viene utilizzata per modificare la colla d′ossa di origine bovina, migliorandone le proprietà come additivo nei fluidi di perforazione a base acquosa. Questa ricerca è indirizzata al miglioramento degli aspetti ambientali e dell'efficienza operativa delle operazioni di perforazione (Du et al., 2024).
- Calibrazione dei calorimetri a titolazione. La reazione dell'idrogeno ftalato di potassio con idrossido di sodio (soluzione) in eccesso serve come metodo di calibrazione standard per i calorimetri a titolazione. Questa applicazione è essenziale in varie ricerche scientifiche e applicazioni industriali per garantire l'accuratezza e la precisione dell'analisi termica (Kenealey et al., 2024).
- Attivazione alcalina di leganti. La soluzione di idrossido di sodio è fondamentale nel processo di attivazione alcalina dei leganti utilizzati in edilizia, il presente lavoro mette a confronto diversi materiali per ottimizzarne le prestazioni e la sostenibilità. Questo studio ha un impatto sullo sviluppo di materiali da costruzione di nuova generazione (Alves et al., 2024).
Risultati analitici
Carbonati (come Na₂CO₃): ≤ 0,2%
Colore (Hazen): ≤ 10 Hazen
Cloruri (Cl): ≤ 0,01 %
Fosfati (PO₄): ≤ 0,0005%
Silicati (SiO₂): ≤ 0,005 %
Solfati (SO₄): ≤ 0,005 %
Azoto (N) totale: ≤ 0,0003 %
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,0005 %
Al (alluminio): ≤ 0,0005 %
Fe (ferro): ≤ 0,0005 %
K (potassio): ≤ 0,02 %
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Articoli
Silica monoliths with larger mesopores are a powerful tool for the fast separation of biomolecules including mAbs. The immobilization of protein A on epoxy-modified widepore (WP) silica rods enabled highly reproducible and fast, one minute, separations of mAbs. The Chromolith® WP 300 is also available with a protein A phase.