Documenti fondamentali
1.05590
Supelco
Idrossido di sodio, soluzione al 32% circa
(for the determination of nitrogen) for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Idrossido di sodio
About This Item
Formula condensata:
NaOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
40.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.21
Tensione di vapore
3 mmHg ( 37 °C)
8 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
pH
14 (20 °C in H2O)
Punto di fusione
9 °C
Densità
1.35 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
  • Durabilità a lungo termine di compositi a base di sughero di scarto ottenuti per geopolimerizzazione. Questo studio utilizza una soluzione di idrossido di sodio al 32% per migliorare la geopolimerizzazione di compositi a base di sughero di scarto, dimostrando la sua efficacia nel migliorare la durabilità a lungo termine e la sostenibilità ambientale dei materiali da costruzione (Poggetto GD et al., 2024).
  • Il lattosio-6-fosfato come alternativa al fosfato disodico nella produzione di sottilette di formaggio. La ricerca evidenzia l'applicazione di una soluzione di idrossido di sodio al 32% nella lavorazione dei prodotti lattiero-caseari, in particolare nella regolazione del pH per ottimizzare l'uso del lattosio-6-fosfato come stabilizzante nel formaggio fuso per sottilette, mostrando il suo potenziale nella scienza alimentare (Alsaleem KA et al., 2024).
  • Produzione di chitosano dal guscio di gambero mediante ultrasuoni seguiti da idrolisi in acqua subcritica. Questa pubblicazione illustra l'uso di una soluzione di idrossido di sodio al 32% per l'estrazione e la purificazione del chitosano dai gusci dei gamberi, utilizzando tecniche avanzate come gli ultrasuoni e l'idrolisi con acqua subcritica, sottolineando il suo ruolo cruciale nella produzione di biopolimeri (Matouri M et al., 2024).
  • Determinazione dell'acido borico e dell'acido silicico in acqua minerale mediante cromatografia ionica non soppressa. L'uso di una soluzione di idrossido di sodio al 32% viene vgliato per l'analisi ionocromatografica degli acidi borico e silicico nelle acque minerali, riflettendo la sua importanza nella chimica analitica e nel monitoraggio ambientale (Yang Z et al., 2023).
  • Paligorskite attivata con lantanio e magnesio per l'adsorbimento di fosfati in acque reflue di allevamento di suini. Questa ricerca utilizza una soluzione di idrossido di sodio al 32% per attivare la paligorskite per l'adsorbimento dei fosfati nel trattamento delle acque reflue, dimostrando la sua efficacia nel migliorare le tecnologie di trattamento delle acque (Zhang X et al., 2023).
Risultati analitici
Tenore (acidimetria, NaOH): ≥ 32,0%
Carbonati (come Na₂CO₃): ≤ 0,2%
Cloruri (Cl): ≤ 0,004%
Fosfati (PO₄): ≤ 0,0005%
Silicati (SiO₂): ≤ 0,001%
Solfati (SO₄): ≤ 0,003%
Azoto (N) totale: ≤ 0,0001%
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,0005%
Al (alluminio): ≤ 0,0005%
Fe (ferro): ≤ 0,0005%
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Protocolli
Phosphorus (total) in dairy products - Photometric determination using the Phosphorus molybdenum blue method subsequent to acid mineralisation
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation
Photometric determination with Dimethylglyoxime subsequent to decomposition with acid and Perhydrol;
Turbidimetric determination subsequent to extraction with CAL buffer analogous LUFA
Vedi tutto